Tisk…
2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
631531-1G 631531-5G
SIAL631531-1GEA 1250 CZK
SIAL631531-1G SIAL631531-5G
2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,06 g/mol
MDL Number: MFCD00051705
CAS číslo: 13091-43-5