2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15443.06
A15443.14
A15443.06EA
2330
CZK
A15443.06
A15443.14
2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid ≥98%
2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 13091-43-5
Molecular Formula: C8H8BrNO2
Formula Weight: 230.07
Melting Point: 202-206°
Beilstein Reference: 3540992
Vzorec:
C₈H₈BrNO₂ Bod tání: 202…206 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051705 CAS číslo: 13091-43-5 |