Tisk…
2,6-Difluorobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
542709-1G 542709-5G
SIAL542709-1GEA 1240 CZK
SIAL542709-1G SIAL542709-5G
2,6-Difluorobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193,17 g/mol
MDL Number: MFCD00729101
CAS číslo: 60230-37-7