2,6-Difluorobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
542709-1G
542709-5G
SIAL542709-1GEA
1240
CZK
SIAL542709-1G
SIAL542709-5G
2,6-Difluorobenzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorobenzenesulphonamide
Vzorec:
C₆H₅F₂NO₂S MW: 193,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00729101 CAS číslo: 60230-37-7 |