2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H31974.MD
H31974.03
H31974.MDEA
1840
CZK
H31974.MD
H31974.03
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 532967-21-8
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 179-182°
MDL No.: MFCD07772042
Vzorec:
C₇H₄F₂O₂ Bod tání: 179…182 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07772042 CAS číslo: 532967-21-8 |