2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H32250.MD
H32250.03
H32250.MDEA
2560
CZK
H32250.MD
H32250.03
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde 95%
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 152434-88-3
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 110-114°
MDL No.: MFCD08275284
Vzorec:
C₇H₄F₂O₂ Bod tání: 110…114 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08275284 CAS číslo: 152434-88-3 |