Pyridine-2,6-dicarbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,6-Dicyanopyridine
464899-1G
464899-5G
SIAL464899-1GEA
2140
CZK
SIAL464899-1G
SIAL464899-5G
Pyridine-2,6-dicarbonitrile, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2,6-dicarbonitrile
Vzorec:
C₇H₃N₃ MW: 129,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00129021 CAS číslo: 2893-33-6 EINECS: 220-766-1 |