Tisk…
Pyridine-2,6-dicarbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,6-Dicyanopyridine
464899-1G 464899-5G
SIAL464899-1GEA 2140 CZK
SIAL464899-1G SIAL464899-5G
Pyridine-2,6-dicarbonitrile, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2,6-dicarbonitrile
Vzorec: C₇H₃N₃
MW: 129,12 g/mol
MDL Number: MFCD00129021
CAS číslo: 2893-33-6
EINECS: 220-766-1