2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H31528.03
H31528.06
H31528.03EA
3360
CZK
H31528.03
H31528.06
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥99%
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 918523-99-6
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 145-148°
MDL No.: MFCD04112521
Vzorec:
C₇H₄F₂O₂ Bod tání: 145…148 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04112521 CAS číslo: 918523-99-6 |