2,5-Dibromo-4-picoline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
361050010
361050050
ACRO361050010EA
1150
CZK
ACRO361050010
ACRO361050050
2,5-Dibromo-4-picoline 98%
2,5-Dibromo-4-picoline
Vzorec:
C₆H₅Br₂N Bod tání: 37…41 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234955 CAS číslo: 3430-26-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light yellow to orange Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 37 to 41 °C |
GC | ≥97.5 % |