2,5-Dibromo-3-picoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,5-Dibromo-3-methylpyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
637661-1G
637661-5G
SIAL637661-1GEA
1130
CZK
SIAL637661-1G
SIAL637661-5G
2,5-Dibromo-3-picoline, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromo-3-picoline
Vzorec:
C₆H₅Br₂N MW: 250,92 g/mol |
MDL Number:
MFCD02093085 CAS číslo: 3430-18-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |