Tisk…
2,4-Dihydroxy-3-nitro-6-picoline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-nitropyridine, 4-Hydroxy-6-methyl-3-nitropyridin-2(1H)-one, 4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridone
A19690.14 A19690.22
A19690.14EA 1860 CZK
A19690.14 A19690.22
2,4-Dihydroxy-3-nitro-6-picoline ≥97%
2,4-Dihydroxy-3-nitro-6-picoline
Purity: 97% CAS No.: 4966-90-9 Molecular Formula: C6H6N2O4 Formula Weight: 170.13 Melting Point: 250° dec. Beilstein Reference: 1529425
Vzorec: C₆H₆N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167612
CAS číslo: 4966-90-9