Tisk…
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
20070.291EA 1280 CZK
20070.291 20070.325 20070.462 20070.553 20070.950
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Acetonitril
Vzorec: H₃CCN
Bod varu: 81,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45,7 °C
Hustota: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001878
CAS číslo: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Refractive index (20°C) 1.343 - 1.345