Tisk…
2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
241810250 241811000
ACRO241810250EA 1280 CZK
ACRO241810250 ACRO241811000
2,3-Dichlor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂Cl₂F₃N
MW: 215,99 g/mol
Bod varu: 176 °C (760 mmHg)
Bod tání: 8…9 °C
Hustota: 1,549 g/cm³
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042243
CAS číslo: 69045-84-7
EINECS: 410-340-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4745 to 1.4765 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %