2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Di-tert-butyl ketone, Hexamethylacetone
H53464.06
H53464.14
H53464.06EA
1620
CZK
H53464.06
H53464.14
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone ≥98%
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone
Purity: 98%
CAS No.: 815-24-7
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.419
Boiling Point: 152-153°
Beilstein Reference: 1701122
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008845
Vzorec:
C₉H₁₈O MW: 142,24 g/mol Bod varu: 152…153 °C Bod tání: –25,2 °C Hustota: 0,824 Bod vzplanutí: 34 °C (93 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008845 CAS číslo: 815-24-7 EINECS: 212-419-8 UN: 1224 ADR: 3,III |