Tisk…
2,2,2-Trifluorothanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
324787-1G 324787-250MG 324787-5G
SIAL324787-1GEA 4420 CZK
SIAL324787-1G SIAL324787-250MG SIAL324787-5G
2,2,2-Trifluorothanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trifluorothanesulphonyl chloride
Vzorec: C₂H₂ClF₃O₂S
Bod varu: 135 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,6905 g/cm³ (23 °C)
MDL Number: MFCD00007458
CAS číslo: 1648-99-3
EINECS: 216-713-7
UN: 3265
ADR: 8,II