2-Isopropylimidazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Isopropyl-1H-imidazole
A13307.22
A13307.36
A13307.22EA
1690
CZK
A13307.22
A13307.36
2-Isopropylimidazole ≥98%
2-Isopropylimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 36947-68-9
Molecular Formula: C6H10N2
Formula Weight: 110.16
Melting Point: 126-132°
Boiling Point: 256-260°
MDL No.: MFCD00014486
Vzorec:
C₆H₁₀N₂ MW: 110,16 g/mol Bod varu: 256…260 °C Bod tání: 126…132 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014486 CAS číslo: 36947-68-9 EINECS: 253-286-6 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)