Tisk…
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T87807-2KG T87807-500G
SIALT87807-2KGEA 3280 CZK
SIALT87807-2KG SIALT87807-500G
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane
Vzorec: C₅H₁₂O₃
Bod varu: 287 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00004687
CAS číslo: 77-85-0
EINECS: 201-063-9