Tisk…
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
140510250 140515000 140510025
ACRO140510250EA 758 CZK
ACRO140510250 ACRO140515000 ACRO140510025
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane 97%
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane
Vzorec: C₅H₁₂O₃
MW: 120,15 g/mol
Bod varu: 287 °C (1013 hPa)
Bod tání: 200…203 °C
Bod vzplanutí: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004687
CAS číslo: 77-85-0
EINECS: 201-063-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %