1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B24324.0E
B24324.36
B24324.0EEA
4230
CZK
B24324.0E
B24324.36
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane ≥97%
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethane
Purity: 97%
CAS No.: 77-85-0
Molecular Formula: C5H12O3
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 160°(320°F)
Melting Point: ca 190°
Boiling Point: 137°/15mm
Beilstein Reference: 1304452
MDL No.: MFCD00004687
Vzorec:
C₅H₁₂O₃ Bod varu: 137 °C (15 mmHg) Bod tání: ∼ 190 °C Bod vzplanutí: 160 °C (320 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004687 CAS číslo: 77-85-0 EINECS: 201-063-9 |