Tisk…
2-(Chloromethyl)benzimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(Chloromethyl)-1H-benzimidazole
C52055-25G C52055-5G
SIALC52055-25GEA 6450 CZK
SIALC52055-25G SIALC52055-5G
2-(Chloromethyl)benzimidazole, Sigma-Aldrich®
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Vzorec: C₈H₇ClN₂
MW: 166,61 g/mol
MDL Number: MFCD00005602
CAS číslo: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8