Tisk…
2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25548.06 B25548.14
B25548.06EA 1480 CZK
B25548.06 B25548.14
2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Purity: 96% CAS No.: 4857-04-9 Molecular Formula: C8H7ClN2 Formula Weight: 166.61 Melting Point: 141-143° dec. MDL No.: MFCD00005602
Vzorec: C₈H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005602
CAS číslo: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8