Tisk…

2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

109390050 109390250
ACRO109390050EA 1350 CZK
ACRO109390050 ACRO109390250
2-(Chloromethyl)benzimidazole 95%
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Vzorec: C₈H₇ClN₂
Bod tání: 145…150 °C
MDL Number: MFCD00005602
CAS číslo: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 150 °C
HPLC ≥94 %
Titration with HClO4 94 to 106 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR