Tisk…
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(2-(bromomethyl)phenyl)borane, (2-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Bromomethylphenylboronic acid
H52467.03 H52467.06
H52467.03EA 3240 CZK
H52467.03 H52467.06
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid ≥97%
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 91983-14-1 Molecular Formula: C7H8BBrO2 Formula Weight: 214.85 Melting Point: 145-148° MDL No.: MFCD01318941
Vzorec: C₇H₈BBrO₂
MW: 214,85 g/mol
Bod tání: 145…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318941
CAS číslo: 91983-14-1