Tisk…
2-(2-Hydroxyethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Pyridineethanol, 2-(2-Pyridyl)ethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
128643-100G 128643-500G 128643-5G
SIAL128643-100GEA 3530 CZK
SIAL128643-100G SIAL128643-500G SIAL128643-5G
2-(2-Hydroxyethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₉NO
Bod varu: 241 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1111 g/cm³ (4 °C)
MDL Number: MFCD00006364
CAS číslo: 103-74-2
EINECS: 203-140-2