Tisk…
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) 98%, pure indicator grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
146310050 146310100 146310500
ACRO146310050EA 3870 CZK
ACRO146310050 ACRO146310100 ACRO146310500
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) 98%, pure indicator grade
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Vzorec: C₁₅H₁₁N₃O
Bod varu: 412 °C (1013 hPa)
Bod tání: 138…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004071
CAS číslo: 85-85-8
EINECS: 201-637-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to red-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Suitability (as complexom. indicator) Passes test