Tisk…
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
101036-25G 101036-5G
SIAL101036-25GEA 20080 CZK
SIAL101036-25G SIAL101036-5G
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN), Sigma-Aldrich®
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Vzorec: C₁₅H₁₁N₃O
Bod varu: 412 °C (1013 hPa)
Bod tání: 137…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004071
CAS číslo: 85-85-8
EINECS: 201-637-9