Tisk…
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17475.03 A17475.06 A17475.14
A17475.03EA 1250 CZK
A17475.03 A17475.06 A17475.14
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) ≥98%
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Purity: 98% CAS No.: 85-85-8 Molecular Formula: C15H11N3O Formula Weight: 249.27 Melting Point: 138-141° Beilstein Reference: 206390
Vzorec: C₁₅H₁₁N₃O
Bod varu: 412 °C (1013 hPa)
Bod tání: 138…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004071
CAS číslo: 85-85-8
EINECS: 201-637-9