1-Undecene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H53387.06
H53387.14
H53387.06EA
2780
CZK
H53387.06
H53387.14
1-Undecene ≥97%
1-Undecene
Purity: 97%
CAS No.: 821-95-4
Molecular Formula: C11H22
Formula Weight: 154.30
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.426
Melting Point: -49°
Boiling Point: 192-193°
Beilstein Reference: 1740044
MDL No.: MFCD00008956
Vzorec:
C₁₁H₂₂ Bod varu: 192…193 °C Bod tání: –49 °C Hustota: 0,751 Bod vzplanutí: 63 °C (145 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008956 CAS číslo: 821-95-4 EINECS: 212-483-7 |