1-Propanol ≥99.9%, CHROMASOLV™ for HPLC, Riedel-de Haën™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
34871-1L
34871-2.5L
34871-4X2.5L
34871-6X1L
34871-1LEA
4310
CZK
34871-1L
34871-2.5L
34871-4X2.5L
34871-6X1L
1-Propanol ≥99.9%, CHROMASOLV™ for HPLC, Riedel-de Haën™
1-Propanol
- For HPLC and organic synthesis
- High-purity, multipurpose solvents
- High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 1098242
Vzorec:
H₃CCH₂CH₂OH Bod varu: 96-98 °C (1,013 hPa) Bod tání: -127 °C Hustota: 0,803…0.804 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002941 CAS číslo: 71-23-8 EINECS: 200-746-9 UN: 1274 ADR: 3,II Merck Index: 13,07934 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) | Min. 99.9 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Free acid (as C₂H₅COOH) | Max. 0.001 % |
Transmittance at 220 nm | Min. 40 % |
Transmittance at 240 nm | Min. 85 % |
Transmittance from 275 nm | Min. 99 % |
Vapor Pressure | 10 mmHg ( 147 °C) |
Autoignition Temperature | 700 °F |
Vapor Density | 2.1 (vs air) |
Refractive Index | n20/D 1.384 (lit.) |