Tisk…
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene, 3,4,5-Trifluoronitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
656917-25G 656917-5G
SIAL656917-25GEA 16220 CZK
SIAL656917-25G SIAL656917-5G
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177,08 g/mol
MDL Number: MFCD00456803
CAS číslo: 66684-58-0
EINECS: 266-447-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III