Tisk…
1-Isoquinolinecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
150134-25G 150134-5G
SIAL150134-25GEA 6600 CZK
SIAL150134-25G SIAL150134-5G
1-Isoquinolinecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1-Isoquinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Bod varu: 345 °C (1013 hPa)
Bod tání: 161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006901
CAS číslo: 486-73-7
EINECS: 207-639-6