Tisk…
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L10604.03 L10604.06
L10604.03EA 1910 CZK
L10604.03 L10604.06
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol ≥98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Purity: 98% CAS No.: 400-99-7 Molecular Formula: C7H4F3NO3 Formula Weight: 207.11 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5040 Boiling Point: 92-94°/12mm Beilstein Reference: 2215510 MDL No.: MFCD00009791
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
Bod varu: 92…94 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,473
Bod vzplanutí: 95 °C (203 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009791
CAS číslo: 400-99-7
EINECS: 206-927-9