Tisk…
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)fenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T58203-250ML T58203-50ML
SIALT58203-250MLEA 2460 CZK
SIALT58203-250ML SIALT58203-50ML
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)fenol, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)fenol
Vzorec: C₁₅H₂₇N₃O
Bod varu: 130…135 °C (1 mmHg)
Hustota: 0,974 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00008330
CAS číslo: 90-72-2
EINECS: 202-013-9