1-Ethylpyridinium bromide ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Ethylpyridin-1-ium bromide
A17911.14
A17911.22
A17911.14EA
1570
CZK
A17911.14
A17911.22
1-Ethylpyridinium bromide ≥99%
1-Ethylpyridinium bromide
Purity: 99%
CAS No.: 1906-79-2
Molecular Formula: C7H10BrN
Formula Weight: 188.07
Melting Point: 117-121°
MDL No.: MFCD00041999
Vzorec:
C₇H₁₀BrN MW: 188.07 Bod tání: 117…121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041999 CAS číslo: 1906-79-2 EINECS: 217-607-3 |