4-Ethyl-2-methoxyphenol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
351960050
351960250
ACRO351960050EA
1040
CZK
ACRO351960050
ACRO351960250
4-Ethyl-2-methoxyphenol 98%
4-Ethyl-2-methoxyphenol
Vzorec:
C₉H₁₂O₂ Bod varu: 234…236 °C Bod tání: 15 °C Bod vzplanutí: 107 °C |
MDL Number:
MFCD00038714 CAS číslo: 2785-89-9 EINECS: 220-500-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5250 to 1.5300 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |