4-Ethyl-2-methoxyphenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Ethyl-2-hydroxyanisole, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-ethyl Benzene, 4-Ethylguaiacol
A14239.06
A14239.14
A14239.06EA
2010
CZK
A14239.06
A14239.14
4-Ethyl-2-methoxyphenol ≥98%
4-Ethyl-2-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 2785-89-9
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5280
Melting Point: 15°
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 2045329
MDL No.: MFCD00038714
Vzorec:
C₉H₁₂O₂ MW: 152.19 Bod varu: 230 °C Hustota: 1.064 Bod vzplanutí: 107 °C (225 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00038714 CAS číslo: 2785-89-9 EINECS: 220-500-4 |