Tisk…
4'-Methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone
M26615-100G M26615-500G
SIALM26615-100GEA 1740 CZK
SIALM26615-100G SIALM26615-500G
4'-Methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Methylacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O
MW: 134.18
Bod varu: 226
Bod tání: 28
Hustota: 1.013 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 92
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008751
CAS číslo: 122-00-9
EINECS: 204-514-8