Tisk…
4'-Isobutylacetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: p-Isobutylacetophenone
A10624.18 A10624.30
A10624.18EA 2080 CZK
A10624.18 A10624.30
4'-Isobutylacetophenone ≥97%
4'-Isobutylacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 38861-78-8 Molecular Formula: C12H16O Formula Weight: 176.27 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.5180 Beilstein Reference: 1935275 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00027393
Vzorec: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Hustota: 0,952
Bod vzplanutí: 54 °C (129 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00027393
CAS číslo: 38861-78-8
EINECS: 254-159-8
UN: 1224
ADR: 3,III