3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18972.06
A18972.14
A18972.06EA
975
CZK
A18972.06
A18972.14
3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone ≥99%
3'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Purity: 99%
CAS No.: 455-91-4
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 90-94°
Boiling Point: 147-148°/20mm
MDL No.: MFCD00026219
Vzorec:
C₉H₉FO₂ Bod varu: 147…148 °C (20 mmHg) Bod tání: 90…94 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00026219 CAS číslo: 455-91-4 EINECS: 207-253-8 |