Tisk…
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
H37601-10G H37601-50G
SIALH37601-10GEA 3030 CZK
SIALH37601-10G SIALH37601-50G
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod varu: 83…87 °C (0,5 mmHg)
Bod tání: 53 °C
Hustota: 1,0797 g/cm³ (53 °C)
MDL Number: MFCD00002380
CAS číslo: 1450-72-2
EINECS: 215-915-2