Tisk…
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
A13136.06 A13136.14 A13136.22
A13136.06EA 1570 CZK
A13136.06 A13136.14 A13136.22
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone ≥98%
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 1450-72-2 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-48° Boiling Point: 112-114°/12mm Beilstein Reference: 1364840 MDL No.: MFCD00002380
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18
Bod varu: 112…114 °C (12 mmHg)
Bod tání: 45…48 °C
Hustota: 1.079
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002380
CAS číslo: 1450-72-2
EINECS: 215-915-2