Acetonitril, EMPLURA®, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.15500.1000
1.15500.2500
1.15500.1000EA
885
CZK
1.15500.1000
1.15500.2500
Acetonitril, EMPLURA®, Supelco®
Acetonitrile
Vzorec:
H₃CCN Bod varu: 81,6 °C (1013 hPa) Bod tání: –45,7 °C Hustota: 0,782 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 2 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS číslo: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3, REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |