Tisk…
1-Dodecene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dodec-1-ene
D221600-500G D221600-100G
SIALD221600-500GEA 4920 CZK
SIALD221600-500G SIALD221600-100G
1-Dodecene, Sigma-Aldrich®
1-Dodecene
Vzorec: C₁₂H₂₄
MW: 168,32 g/mol
Bod varu: 213 °C (1013 hPa)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 0,7582 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008961
CAS číslo: 112-41-4
EINECS: 203-968-4