Tisk…
1-Adamantanecarbonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Cyanotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane-1-carbonitrile, 1-Cyanoadamantane
A14352.14 A14352.03 A14352.06
A14352.14EA 13700 CZK
A14352.14 A14352.03 A14352.06
1-Adamantanecarbonitrile ≥97%
1-Adamantanecarbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 23074-42-2 Molecular Formula: C11H15N Formula Weight: 161.25 Melting Point: 193-196° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00074731
Vzorec: C₁₁H₁₅N
MW: 161,25 g/mol
Bod varu: 275 °C (1013 hPa)
Bod tání: 193…196 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074731
CAS číslo: 23074-42-2
EINECS: 245-413-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III