Tisk…
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Cyano-4-fluoroanisole
M-Clarity™ quality level = MQ100
527734-1G 527734-5G
SIAL527734-1GEA 0 CZK
SIAL527734-1G SIAL527734-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
5-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
MDL Number: MFCD02683503
CAS číslo: 189628-38-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III