Tisk…
4-Hydroxy-3,5-dijodbenzonitril ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ioxynil
A13929.06 A13929.14
A13929.06EA 2520 CZK
A13929.06 A13929.14
4-Hydroxy-3,5-dijodbenzonitril ≥97%
4-Hydroxy-3,5-dijodbenzonitril
Purity: 97% CAS No.: 1689-83-4 Molecular Formula: C7H3I2NO Formula Weight: 370.92 Odour: Odourless Melting Point: 200-207° Beilstein Reference: 2364041 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016422
Vzorec: C₇H₃I₂NO
MW: 370,92 g/mol
Bod varu: 378 °C (1013 hPa)
Bod tání: 200…207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016422
CAS číslo: 1689-83-4
EINECS: 216-881-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III