Tisk…
3,4-Dimethoxybenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Veratronitrile
A12521.14 A12521.22
A12521.14EA 978 CZK
A12521.14 A12521.22
3,4-Dimethoxybenzonitrile ≥98%
3,4-Dimethoxybenzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 2024-83-1 Molecular Formula: C9H9NO2 Formula Weight: 163.18 Melting Point: 65-69° Beilstein Reference: 1451651 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001802
Vzorec: C₉H₉NO₂
Bod varu: 131…133 °C (0,3 mmHg)
Bod tání: 65…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001802
CAS číslo: 2024-83-1
EINECS: 217-969-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III