Tisk…
3-Chloro-4-methoxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
645575-1G 645575-5G
SIAL645575-1GEA 1060 CZK
SIAL645575-1G SIAL645575-5G
3-Chloro-4-methoxybenzonitrile, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-4-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆ClNO
MW: 167,59 g/mol
Bod varu: 276 °C (1013 hPa)
Bod tání: 107…109 °C
MDL Number: MFCD03093073
CAS číslo: 102151-33-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III