3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H50434.03
H50434.06
H50434.03EA
1100
CZK
H50434.03
H50434.06
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile 95%
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Purity: 95%
CAS No.: 2315-81-3
Molecular Formula: C7H4ClNO
Formula Weight: 153.57
Melting Point: 147-149°
MDL No.: MFCD01567246
Vzorec:
C₇H₄ClNO Bod tání: 147…149 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01567246 CAS číslo: 2315-81-3 |