3-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15987.06
A15987.14
A15987.06EA
1810
CZK
A15987.06
A15987.14
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98%
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 117482-84-5
Molecular Formula: C7H3ClFN
Formula Weight: 155.56
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 4740501
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00015431
Vzorec:
C₇H₃ClFN Bod varu: 135 °C (65 mmHg) Bod tání: 68…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015431 CAS číslo: 117482-84-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |